Documenti fondamentali
M3800
Sigma-Aldrich
A1F Glycan ammonium salt
from Porcine
Sinonimo/i:
Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), mono-sialyl-bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl), NeuNAc(Gal-GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2Fuc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C79H131N5O58
Numero CAS:
Peso molecolare:
2078.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Origine biologica
Porcine
Livello qualitativo
Grado
for analytical purposes
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
N-linked glycosylation, modification, and degradation