M1050
2α-Mannobiose
≥93% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-D-Man-[1→2]-D-Man, 2-O-α-D-Mannopyranosyl-D-mannopyranose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1
HIWPGCMGAMJNRG-VXSGSMIHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
N-linked glycosylation, modification, and degradation