M3525
Myristoleic acid
≥99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
cis-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥99% (capillary GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4562 (lit.)
P. ebollizione
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−4.5-−4 °C (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?