Documenti fondamentali
70055
Supelco
Methyl myristelaidate
analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl trans-9-tetradecenoate, Myristelaidic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.38
Beilstein:
5251691
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6+
RWIPSJUSVXDVPB-VOTSOKGWSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)