Documenti fondamentali
41788
Supelco
Myristoleic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
cis-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4562 (lit.)
P. ebollizione
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−4.5-−4 °C (lit.)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Stearic acid analytical standard
Supelco
85679
Stearic acid
Acido oleico analytical standard
Supelco
75090
Acido oleico
Fátima Camões et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(1), 111-125 (2014-10-14)
Peroxisomes are ubiquitous organelles which participate in a variety of essential biochemical pathways. An intimate interrelationship between peroxisomes and mitochondria is emerging in mammals, where both organelles cooperate in fatty acid β-oxidation and cellular lipid homeostasis. As mitochondrial fatty acid
Guan-yuan Chen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 438, 126-134 (2014-08-26)
As fatty acids play an important role in biological regulation, the profiling of fatty acid expression has been used to discover various disease markers and to understand disease mechanisms. This study developed an effective and accurate comparative fatty acid analysis