M0267
(±)-Methadone hydrochloride
powder, ≥98%
Sinonimo/i:
6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Ideatore
Novartis
Stringa SMILE
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRM1(4988)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.