Documenti fondamentali
G004734
HPLC Analysis of Methadone Enantiomers and Methadone Metabolite EDDP on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% acetic acid; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 292 nm
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)