L6031
Linolenic acid methyl ester isomer mix
Sinonimo/i:
9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Approx. 30% trans,trans,trans isomer
Approx. 15% each trans,trans,cis; trans,cis,trans; cis,trans,trans
Approx. 7% each cis,cis,trans; cis,trans,cis; trans,cis,cis
Approx. 3% cis,cis,cis
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2