ME14-1KT
Fatty Acid Methyl Esters, Unsaturated Kit
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 kit
Concentrazione
(individually packaged in quantities indicated)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 100 mg
Methyl arachidonate 100 mg
Methyl cis-13-docosenoate 100 mg
Methyl cis-11-eicosenoate 100 mg
Methyl elaidate 100 mg
Methyl linoleate 100 mg
Methyl linolelaidate 100 mg
Methyl linolenate 100 mg
Methyl myristoleate 100 mg
Methyl oleate 100 mg
Methyl palmitoleate 100 mg
Methyl petroselinate 100 mg
Methyl cis-15-tetracosenoate 100 mg
Vedi tutto (13)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ME14-1KT | 4061835564255 |
ME141KT |