CRMFAGO
Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard
Diesel
Sinonimo/i:
Diesel
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
- FAME reference standard for lipid profiling: The Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard is extensively used in lipid profiling to ensure accuracy and reliability in the quantification of fatty acids in biological samples, supporting advancements in pharmaceutical research and nutritional studies (Gallego et al., 2018).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)