L5420
Lumefantrine
Sinonimo/i:
(9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-9H-fluorene-4-methanol, Benflumetol, CPG-56695
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4-c12
InChI
1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
to study its effect on ex-vivo Plasmodium falciparum sensitivity using the tritiated hypoxanthine-based assay
as a standard in the quantification of combined tablet formulation using HPTLC
as a drug molecule in in vitro growth inhibition assay for in vitro B. caballi growth inhibition studies
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3