L4418
Anti-LSD1 (AOF2) (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1, Anti-NPAO, Anti-Nuclear Polyamine Oxidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 110-115 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse (predicted), rat (predicted)
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using MCF7 cells fixed with formaldehyde
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using MCF7 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 cell lysates (2 bands, 2 isoforms)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)