L4793
Anti-LSD1 (AOF2) (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-Lysine-specific demethylase 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 110-115 kDa (two bands)
Reattività contro le specie
mouse (predicted), rat (predicted), human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL using MCF7 cell lysates
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using MCF7 cell lysates (2 bands, 2 isoforms)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM1A(23028)
mouse ... KDM1A(99982)
rat ... KDM1A(500569)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)