L2380
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Potenza
<20 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
Composizione
Protein, ≥90% biuret
Impurezze
salt, free
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3