L2295
Anti-LRP1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-A2MR, Anti-APOER, Anti-APR, Anti-Alpha-2-Macroglobulin receptor, Anti-Apolipoprotein E receptor, Anti-CD91, Anti-LRP, Anti-Low density lipoprotein receptor-related protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~500 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human U87 cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse C2C12 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP1(4035)
mouse ... Lrp1(16971)
rat ... Lrp1(299858)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?