K2389
Kainic acid monohydrate
≥98% (HPLC), from Digenea simplex
Sinonimo/i:
2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Digenea simplex
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
Applicazioni
- As a convulsant to induce epileptogenesis and epilepsy in mice.
- To stimulate in vitro excitotoxic trauma in spiral ganglion neurons on inner hair cells.
- To induce seizures in rat model.
- To induce status epilepticus in adult male Wistar rats.
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?