I9659
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-II antibody produced in mouse
clone 75014, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IGF2, Anti-INSIGF
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
75014, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGF2(3481)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1