I7901
Monoclonal Anti-Interleukin-6 antibody produced in mouse
clone 6708.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6708.11, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3