I7633
IMDM
With ʟ-glutamine and HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IMDM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno Dulbecco modificato di Iscove, With L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.