I5408
EX-CELL® TiterHigh™ Medium
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | insect: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com