I3400
Interferon-γ-Inducible Protein-10 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinonimo/i:
CXCL10, IP-10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.015-0.075 μg/mL ED50 (chemoattract mouse BaF3 cells transfected with hCXCR3)
0.03-0.18 μg/mL ED50 (chemoattract T-Lymphocytes)
PM
8.7 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CXCL10(3627)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1