STS0030
Digitonina
BioUltra, used as non-ionic detergent
Sinonimo/i:
Digitina
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
PM
micellar avg mol wt 70,000
Numero d'aggregazione
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
Punto di fusione
230-240 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
Descrizione generale
Moreover, Digitonin selectively permeabilizes the cholesterol-rich plasma membrane, leaving organelle membranes intact. This feature facilitates the extraction and purification of specific organelles, contributing to the study of their functions and roles in cellular processes. The detergent′s capability to permeabilize diverse cell types allows the study of intracellular components and processes by introducing molecules, antibodies, or enzymes into cells. Additionally, Digitonin finds application in immunocytochemistry experiments, enabling the labeling and detection of intracellular proteins and structures.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)