S0266
Spermidine
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, ≥98%
Sinonimo/i:
1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98%
Stato
solid or liquid
PM
145.25 (AMU)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Attività estranea
DNase, RNase, and protease, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ppm1a(24666)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?