I1636
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
indirect ELISA: 1:100,000
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C