I1886
Anti-Human IgG (whole molecule) antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Human IgG, Goat Anti-Human IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
indirect ELISA: 1:10,000
quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?