I0783
Monoclonal Anti-ILK antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 65.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Integrin-linked protein kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
65.1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~59 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, bovine, monkey, mouse, canine
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-2.0 μg/mL using whole cell extract of Chinese hamster ovary cell line (CHO cells)
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ILK(3611)
mouse ... Ilk(16202)
rat ... Ilk(170922)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunostaining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)