Documenti fondamentali
E2642
Sigma-Aldrich
ExtrAvidin® magnetic beads
For purification of biotinylated macromolecules and complexes
About This Item
Codice UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.56
Coniugato
magnetic beads
Livello qualitativo
Descrizione
for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
ExtrAvidin magnetic beads.
Note legali
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)