GE28-9857-38
Streptavidin Mag Sepharose™
Cytiva 28-9857-38, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9857-38
Condizioni di stoccaggio
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
Capacità
>300 μg binding capacity(biotinulated BSA/ml of medium slurry)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
The beads are available in two pack sizes: 2 × 1 mL 10% medium slurry and 5 × 1 mL 10% medium slurry. A milliliter of 10% medium slurry is the same as 100 μL sedimented medium and it is sufficient for 20 purification runs according to the recommended immunoprecipitation protocol.
Caratteristiche e vantaggi
- High-capacity small-scale purification of Proteins from cell lysates and biological fluids
- High purity and yield
- Easy parallel screening of Proteins with high repeatability
- Simple enrichment of Proteins from small or large sample volumes (Low μL to high mL scale.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
his page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules