GE17-5451-01
Capto™ Phenyl High Sub
Cytiva 17-5451-01, pack of 25 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
phenyl
Confezionamento
pack of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5451-01
Matrice
highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Intervallo di esercizio
3-13
Capacità
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Descrizione generale
Useful for the intermediate stages of protein purification, Capto Phenyl (High Sub) resin combines high capacity, high flow rate, and low back pressure to reduce process cycle times.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Capto is a trademark of Cytiva
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)