Key Documents
1.20083
Millipore
Eshmuno® CPX
Sinonimo/i:
Resina Eshmuno® CPX
About This Item
Codice UNSPSC:
47101511
ligand
(Sulfoisobutyl)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Forma fisica
resin
Analiti specifici
MAbs
Parametri
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
polymer, polyvinyl ether
Dimens. media particelle
50 μm
pH
7 ( in H2O)
Capacità
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C
Densità
1 g/cm3
applicazioni
ADC
mAb
recombinant protein
Tecnica di separazione
strong cation exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Scambiatore cationico forte che, grazie alla consolidata tecnologia delle resine Eshmuno®, garantisce un′elevata efficienza nella rimozione di aggregati utilizzando un supporto in microsfere Eshmuno ® da 50 µm.
Caratteristiche e vantaggi
La resina per cromatografia Eshmuno® CPX assicura:
  • Un′efficienza elevata nella rimozione degli aggregati, abbinata a un′elevata capacità di legame dinamica
  • Una capacità di carico elevata coniugata con una purezza elevata a volumi di eluizione inferiori.
  • Ampio intervallo operativo di pH e conduttività.
Confezionamento
  • 1.20083.0100: ®
  • ®
  • ®
  • ®
Bottiglia di plastica
Note legali
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C