G8918
Anti-GRP78/BiP (GL-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-78-kDa Glucose-Regulated Protein, Anti-Immunoglobulin Heavy Chain Binding Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 78 kDa
Reattività contro le specie
mouse, hamster, human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunocytochemistry: 1:1,000 using mouse fibroblasts NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using human epitheloid carcinoma HeLa whole cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA5(3309)
mouse ... Hspa5(14828)
Descrizione generale
Applicazioni
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry