G6670
Anti-Growth Factor Independence-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 2.5D.17, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-GFI1, Anti-ZNF163
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2.5D.17, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of A549 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFI1(2672)
mouse ... Gfi1(14581)
rat ... Gfi1(24388)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- EMSA (electrophoretic mobility shift analysis)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)