G6048
Galactokinase human
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
solution
Attività specifica
≥1400 unit/μg protein
PM
42 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?