G3375
Gliadin from wheat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
wheat
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
flow cytometry: suitable
InChI
1S/C29H41N7O9/c30-18(15-16-5-7-17(37)8-6-16)27(42)35-13-1-3-21(35)25(40)33-19(9-11-23(31)38)28(43)36-14-2-4-22(36)26(41)34-20(29(44)45)10-12-24(32)39/h5-8,18-22,37H,1-4,9-15,30H2,(H2,31,38)(H2,32,39)(H,33,40)(H,34,41)(H,44,45)
HZWWPUTXBJEENE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
wheat ... Gli-Z1(100682397) , pqn5(543384)
Descrizione generale
Applicazioni
- peptic tryptic digestion to study the effect of in vitro gliadin challenge on biopsies from celiac disease (CD) patients on gluten-free diet (GFD)
- to prepare gliadin for antigliadin antibody assay
- as a standard for the quantification of gliadin levels to the picogram level by flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?