F8105
MCDB 153 Medium
With HEPES and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
153 Medium, Medium 153, MCDB Medium
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MCDB 153 Medium, With trace elements, and 28mM HEPES, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1