Documenti fondamentali
EP5820768002
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 x 1.5 - 2.0 mL vessels, pack of 4
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
capacity 1 x 1.5 - 2.0 mL vessels
Holds 1.5/2.0 mL tubes
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820768002 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)