EP5425716001
Eppendorf® Adapter
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®, pack of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5425716001
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microtainer is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)