Documenti fondamentali
EP5702712000
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 15 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702712000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 90 mL rectangular buckets
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)