Documenti fondamentali
EP5409708007
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, non aerosol-tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, with rotor lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol-tight
with rotor lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409708007 (Global)
Parametri
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5427R
Descrizione generale
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)