Documenti fondamentali
EP5495400001
Eppendorf® FA-24x2 rotor
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495400001
Parametri
10,000 rpm speed
Temperatura di conservazione
room temp
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)