Documenti fondamentali
EP5409702009
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-24-11, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409702009 (Global)
Parametri
16,220 rpm
25,000 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5427R
Descrizione generale
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)