Documenti fondamentali
EP3125000168
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 6, volume 30-300 μL, cone distance 9-20 mm, orange
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
orange
Caratteristiche
no. of channels 6
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 3125000168
cone distance
9-20 mm
Volume
30-300 μL
Descrizione generale
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 6-channel
  • 30-300μL
  • 9mm cone distance
  • Orange
Applicazioni
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Caratteristiche e vantaggi
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)