EP3125000150
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 4, volume 30-300 μL, cone distance 9-33 mm, orange
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
orange
Caratteristiche
no. of channels 4
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 3125000150
cone distance
9-33 mm
Volume
30-300 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- 4-channel
- 30-300μL
- 9mm cone distance
- Orange
Applicazioni
- Forward pipetting
- Reverse pipetting
- Removal of supernatants
- Sample mixing
- Phase extraction
- Filling of plates, gels, and reaction vessel
Caratteristiche e vantaggi
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)