Documenti fondamentali
EHNC029241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EBLN3P
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Stato
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CAGAAACAATCGCTTCAGCAATCAAGACCATTGTTCATCATGGAGGAACCCATGGATACCTCTGAGCCTCTATCTGCATTACCATTCACTGGGCAGCAGTCTTTTGAGCCAAGTGGCAAATTTGGACAGTATCCATCGATGCAGATGAACCACATCCA
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHNC-029241-20UG4065265280020
EHNC-029241-50UG4065265280037
EHNC029241-20UG4061841410690
EHNC029241-50UG4061841410706