1.07372
Lead(II) acetate trihydrate
extra pure
Sinonimo/i:
Bis(acetato)trihydroxytrilead, Lead acetate trihydrate, Lead diacetate trihydrate, Plumbous acetate trihydrate
Stato
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
75 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.3 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- As a lead precursor to fabricate large area absorber layers of planar inverted perovskite solar cells by blade coating technique.
- To modify lightweight graphite felt electrodes as current collectors applicable in lead-acid batteries.
- As a starting material to prepare perovskite lead magnesium niobate (PMN) powder applicable in the manufacturing of actuators, multilayer ceramic capacitors, and electro-optic devices.
- To prepare PbS quantum dots applicable in the fabrication of hybrid-organic photodetector for X-ray detection.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List