D5297
Dehydroisoandrosterone 3-sulfate sodium salt dihydrate
≥93% (TLC), powder
Sinonimo/i:
5-Androsten-3β-ol-17-one sulfate, Prasterone sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93% (TLC)
Stato
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white to off-white
Punto di fusione
148-149 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: soluble, clear to hazy
Stringa SMILE
O.O.[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na.2H2O/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;;;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;;;/m0.../s1
NLNMKDUYGPNWAO-OXNWJOIVSA-M
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.