Documenti fondamentali
CLS4411
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, sterile, clear, 96 tubes/rack, 960/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
polypropylene
round bottom wells clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
Confezionamento
pack of 96
case of 960
Produttore/marchio commerciale
Corning 4411
D.E. tubo
0.343 in.
Capacità
1.2 mL
Volume d’esercizio
≤1mL
Colore
clear plate
clear
Descrizione generale
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes in a 96 well microplate rack with lid
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Brand®1.2 ML Tubes rack with grid, polypropylene
BR781540
Brand®1.2 ML Tubes
Brand®1.2 ML Tubes strip of 8 tubes, polypropylene
BR781525
Brand®1.2 ML Tubes
Brand®1.2 ML Tubes individual caps, PE
BR781530
Brand®1.2 ML Tubes
Brand®1.2 ML Tubes with 12 strips of 8 tubes, polypropylene
BR781510
Brand®1.2 ML Tubes