Z617857
Greiner round bottom tubes, polypropylene
capacity 1.3 mL, diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (plugseal)
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
for micro rack tube system (Z642851)
with attached strip cap, round (U) bottom
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 102270
Diam. tappo
5.8 mm
Capacità
1.3 mL
diam. × lung.
8.5 mm × 44 mm
Diametro
8.5 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)