Z617806
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
graduations: no
Confezionamento
pack of 1500
Produttore/marchio commerciale
Greiner 187101
Capacità
14 mL
diam. × lung.
17 mm × 100 mm
Diametro
17 mm
Colore
colorless
Caratteristiche e vantaggi
- High transperancy
- Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)