CLS431132
Corning® Roller Bottle Caps
vented Easy Grip polyethylene Roller Bottle Cap, individually wrapped, sterile, 300/cs
Sinonimo/i:
Corning roller bottles, replacement roller bottle caps, roller bottle caps, roller bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene cap (easy grip)
Descrizione
Easy Grip, vented cap
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
disposable
Confezionamento
pack of 1
case of 300 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 431132
Colore
red cap
Descrizione generale
- Features large knurls for ergonomic handling
- Contains hydrophobic membrane for applications requiring gas exchange
- Sterilized by gamma radiation
- Does not fit 490cm2 roller bottles
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431132-300EA | 4061831708660 |